Få mere at vide
1H-Indene, 97%
Artikelnummer. 15498959
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15498959 100 g 100g
11383296 5 g 5g
11393296 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15498959 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L12665.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 95-13-6 | C9H8 | 116,163 g/mol
1H-Inden anvendes i syntesen af nyt C60-derivat, inden-C60-bisaddukt1. Det blev brugt til fremstilling af polyinden ved den kontrollerede kationiske polymerisation initieret med cumylmethylether/TiCl4 i CH2Cl2. Det bruges også til syntese af isatiner og til fremstilling af inden/cumaron termoplastiske harpikser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1H-Inden anvendes i syntesen af det nye C60-derivat, inden-C60-bisaddukt1. Det blev brugt til fremstilling af polyinden ved den kontrollerede kationiske polymerisation initieret med cumylmethylether/TiCl4 i CH2Cl2. Det bruges også til syntese af isatiner og til fremstilling af inden/cumaron termoplastiske harpikser.
Opløselighed
Opløselig i ethanol, acetone, ethylether og ether. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Beholdere, der åbnes, skal omhyggeligt genlukkes og opbevares opretstående for at forhindre lækage. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler. Anbefalet opbevaringstemperatur er 2 - 8 °C. Den er følsom over for lys.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 95-13-6
Molekylær formel C9H8
Molekylvægt (g/mol) 116.163
MDL nummer MFCD00003777
InChI nøgle YBYIRNPNPLQARY-UHFFFAOYSA-N
Synonym indene, indonaphthene, inden, unii-67h8y6lb8a, indenyl radical, 1h-inden, pubchem20728, indene, reag, acmc-209ruy
PubChem CID 7219
ChEBI CHEBI:41921
IUPAC navn 1H-inden
SMIL C1C=CC2=CC=CC=C21
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1H-Indene
Smeltepunkt ∼-2 °C
Tæthed 0.996
Kogepunkt 181 °C til 182 °C
Flammepunkt 58 °C (136 °F)
Lugt Aromatisk
Brydningsindeks 1.574
Mængde 100 g
FN nummer UN3295
Beilstein 635873
Følsomhed Lysfølsom
Merck Index 14,4939
Opløselighedsinformation Opløselig i ethanol, acetone, ethylether og ether. Uopløselig i vand.
Formel vægt 116.16
Procent renhed 97%