Få mere at vide
1H-inden, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11383296
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11383296 5 g 5g
11393296 25 g 25g
15498959 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11383296 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L12665.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 95-13-6 | C9H8 | 116.163 g/mol
1H-Inden anvendes i syntesen af nyt C60-derivat, inden-C60-bisaddukt1. Det blev brugt til fremstilling af polyinden ved den kontrollerede kationiske polymerisation initieret med cumylmethylether/TiCl4 i CH2Cl2. Det bruges også til syntese af isatiner og til fremstilling af inden/cumaron termoplastiske harpikser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1H-Inden anvendes i syntesen af det nye C60-derivat, inden-C60-bisaddukt1. Det blev brugt til fremstilling af polyinden ved den kontrollerede kationiske polymerisation initieret med cumylmethylether/TiCl4 i CH2Cl2. Det bruges også til syntese af isatiner og til fremstilling af inden/cumaron termoplastiske harpikser.
Opløselighed
Opløselig i ethanol, acetone, ethylether og ether. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Beholdere, der åbnes, skal omhyggeligt genlukkes og opbevares opretstående for at forhindre lækage. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler. Anbefalet opbevaringstemperatur er 2 - 8 °C. Den er følsom over for lys.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 95-13-6
Molekylær formel C9H8
Molekylvægt (g/mol) 116.163
MDL nummer MFCD00003777
InChI nøgle YBYIRNPNPLQARY-UHFFFAOYSA-N
Synonym indene, indonaphthene, inden, unii-67h8y6lb8a, indenyl radical, 1h-inden, pubchem20728, indene, reag, acmc-209ruy
PubChem CID 7219
ChEBI CHEBI:41921
IUPAC navn 1H-inden
SMIL C1C=CC2=CC=CC=C21
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1H-Indene
Smeltepunkt ∼-2°C
Tæthed 0.996
Kogepunkt 181°C to 182°C
Flammepunkt 58°C (136°F)
Lugt Aromatic
Brydningsindeks 1.574
Mængde 5 g
FN nummer UN3295
Beilstein 635873
Følsomhed Light sensitive
Merck Index 14,4939
Opløselighedsinformation Soluble in ethanol,acetone,ethyl ether,and ether. Insoluble in water.
Formel vægt 116.16
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1H-Indene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Indene