Få mere at vide
1H-Indene, 90+%, stik. med 0,01% 4-tert-butylcatechol
Artikelnummer. 11494843
Skift visning
Mængde:
50 mL
250 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
1000ml
250ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11494843 250 mL 250ml
11484843 50 mL 50ml
11474843 1000 mL 1000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11494843 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12192.AK
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-09-2026
CAS: 95-13-6 | C9H8 | 116,163 g/mol
1H-Indene er en byggesten, der er blevet brugt i syntesen af isatiner. Det blev brugt i syntesen af nyt C60-derivat, inden-C60-bisaddukt. Det blev brugt til fremstilling af polyinden ved den kontrollerede kationiske polymerisation initieret med cumylmethylether/TiCl4 i CH2Cl2.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1H-Indene er en byggesten, der er blevet brugt i syntesen af isatiner. Det blev brugt i syntesen af nyt C60-derivat, inden-C60-bisaddukt. Det blev brugt til fremstilling af polyinden ved den kontrollerede kationiske polymerisation initieret med cumylmethylether/TiCl4 i CH2Cl2.
Opløselighed
Opløselig i ethanol, acetone, ethylether og ether. Uopløseligt i vand.
Noter
Opbevares ved 4 °C. Opbevares mørkt. Uforeneligt med oxidationsmiddel, lys, varme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 95-13-6
Molekylær formel C9H8
Molekylvægt (g/mol) 116.163
MDL nummer MFCD00003777
InChI nøgle YBYIRNPNPLQARY-UHFFFAOYSA-N
Synonym indene, indonaphthene, inden, unii-67h8y6lb8a, indenyl radical, 1h-inden, pubchem20728, indene, reag, acmc-209ruy
PubChem CID 7219
ChEBI CHEBI:41921
IUPAC navn 1H-inden
SMIL C1C=CC2=CC=CC=C21
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1H-Indene
Navn note Stabiliseret med 0,01% 4-tert-butylcatechol
Smeltepunkt ∼-2 °C
Tæthed 0.996
Kogepunkt 181 °C til 182 °C
Flammepunkt 58 °C (136 °F)
Lugt Aromatisk
Brydningsindeks 1.57
Mængde 250 mL
FN nummer UN3295
Beilstein 635873
Følsomhed Lysfølsom
Merck Index 14,4939
Opløselighedsinformation Opløselig i ethanol, acetone, ethylether og ether. Uopløselig i vand.
Formel vægt 116.16
Procent renhed ≥90%