Få mere at vide
1H-inden, 90+%, stab. med 0,01 % 4-tert-butylcatechol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11484843
Skift visning
Mængde:
50 mL
250 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
1000ml
250ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11484843 50 mL 50ml
11494843 250 mL 250ml
11474843 1000 mL 1000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11484843 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12192.AD
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 95-13-6 | C9H8 | 116.163 g/mol
1H-Indene er en byggesten, der er blevet brugt i syntesen af isatiner. Det blev brugt i syntesen af nyt C60-derivat, inden-C60-bisaddukt. Det blev brugt til fremstilling af polyinden ved den kontrollerede kationiske polymerisation initieret med cumylmethylether/TiCl4 i CH2Cl2.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1H-Indene er en byggesten, der er blevet brugt i syntesen af isatiner. Det blev brugt i syntesen af nyt C60-derivat, inden-C60-bisaddukt. Det blev brugt til fremstilling af polyinden ved den kontrollerede kationiske polymerisation initieret med cumylmethylether/TiCl4 i CH2Cl2.
Opløselighed
Opløselig i ethanol, acetone, ethylether og ether. Uopløseligt i vand.
Noter
Opbevares ved 4 °C. Opbevares mørkt. Uforeneligt med oxidationsmiddel, lys, varme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 95-13-6
Molekylær formel C9H8
Molekylvægt (g/mol) 116.163
MDL nummer MFCD00003777
InChI nøgle YBYIRNPNPLQARY-UHFFFAOYSA-N
Synonym indene, indonaphthene, inden, unii-67h8y6lb8a, indenyl radical, 1h-inden, pubchem20728, indene, reag, acmc-209ruy
PubChem CID 7219
ChEBI CHEBI:41921
IUPAC navn 1H-inden
SMIL C1C=CC2=CC=CC=C21
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale Indene
Smeltepunkt ∽-2°C
Tæthed 0.996
Kogepunkt 181°C to 182°C
Flammepunkt 58°C (136°F)
Analyseprocentområde ≥90%
Brydningsindeks 1.57
Mængde 50 mL
Beilstein 635873
Følsomhed Light sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in ethanol,acetone,ethyl ether,and ether. Insoluble in water.
Formel vægt 116.16
Fysisk form Væske
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Indene
Palabra de advertencia
  • Advarsel
Clasificación
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Indicaciones de peligro
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Consejos de prudencia
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Indene
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.