Få mere at vide
1H-inden-3-carboxylsyre, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15487277
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15487277 5 g 5g
15477277 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15487277 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H34344.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5020-21-3 | C10H8O2 | 160.172 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5020-21-3
Molekylær formel C10H8O2
Molekylvægt (g/mol) 160.172
MDL nummer MFCD00086207
InChI nøgle NZSCUDBGUBVDLO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1h-indene-3-carboxylic acid, indene-3-carboxylic acid, 3-indenecarboxylic acid
PubChem CID 84261
IUPAC navn 3H-inden-1-carboxylsyre
SMIL C1C=C(C2=CC=CC=C21)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1H-Indene-3-carboxylic acid
Smeltepunkt 161°C to 165°C
Mængde 5 g
Formel vægt 160.17
Procent renhed 97%