Få mere at vide
1H-Indazole, 99%
Artikelnummer. 11459143
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11459143 25 g 25g
11439143 1 g 1g
11449143 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11459143 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11665.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 271-44-3 | C7H6N2 | 118,139 g/mol
1H-indazol bruges i organisk syntese, det kan reagere med butyrylchlorid og 1-butyryl-1H-indazol. Det bruges også til syntese af adskillige små molekylehæmmere som potentiel cancerterapi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1H-indazol anvendes i organisk syntese, det kan reagere med butyrylchlorid og 1-butyryl-1H-indazol. Det bruges også til syntese af adskillige små molekylehæmmere som potentiel cancerterapi.
Opløselighed
Opløselig i varmt vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 271-44-3
Molekylær formel C7H6N2
Molekylvægt (g/mol) 118.139
MDL nummer MFCD00005691
InChI nøgle BAXOFTOLAUCFNW-UHFFFAOYSA-N
Synonym indazole, 1h-benzopyrazole, 2-azaindole, isoindazole, 2h-indazole, 1,2-diazaindene, 1,2-benzodiazole, 1h-indazol, benzopyrazole, 1,2-benzopyrazole
PubChem CID 9221
ChEBI CHEBI:36669
IUPAC navn 1H-indazol
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C=NN2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1H-Indazole
Smeltepunkt 146 °C til 149 °C
Kogepunkt 270 °C
Mængde 25 g
Beilstein 109676
Merck Index 14,4936
Opløselighedsinformation Opløseligt i varmt vand.
Formel vægt 118.14
Procent renhed 99%