Få mere at vide
1H-indazole-7-carboxylsyre, TRC
Artikelnummer. 30398748
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30398748 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30398748 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH341003500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1H-indazole-7-carboxylic Acid
CAS 677304-69-7
Molekylær formel C8H6N2O2
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C8H6N2O2/c11-8(12)6-3-1-2-5-4-9-10-7(5)6/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12)
SMIL OC(C1=C(NN=C2)C2=CC=C1)=O
IUPAC navn 1H-indazol-7-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 162.15
Formel vægt 162.0429