Få mere at vide
1H-Indazole-7-carboxylsyre, 95 %
Artikelnummer. 15435187
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15435187 1 g 1g
15445187 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15435187 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32463.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 677304-69-7 | C8H6N2O2 | 162,148 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 677304-69-7
Molekylær formel C8H6N2O2
Molekylvægt (g/mol) 162.148
MDL nummer MFCD06804572
InChI nøgle WBCWIQCXHSXMDH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-carboxy-1h-indazole, 1h-indazole-7-carboxylicacid, indazole-7-carboxylic acid, 7-indazole carboxylic acid, pubchem17673, acmc-1bl1h, ksc351o8t, 2h-indazole-7-carboxylic acid, 7-1h indazole carboxylic acid
PubChem CID 12639205
IUPAC navn 1H-indazol-7-carboxylsyre
SMIL C1=CC2=C(C(=C1)C(=O)O)NN=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1H-Indazole-7-carboxylic acid
Smeltepunkt ∽240 °C (dekomponering)
Mængde 1 g
Formel vægt 162.15
Procent renhed 95%