Få mere at vide
1H-Indazol-6-carboxaldehyd, 97%
Artikelnummer. 11986911 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11986911 1 g Glasflaske 1g
11966641 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11986911 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 431040010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
CAS: 669050-69-5 | C8H6N2O | 146,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 669050-69-5
Molekylær formel C8H6N2O
Molekylvægt (g/mol) 146.15
InChI nøgle JTWYTTXTJFDYAG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1h-indazole-6-carboxaldehyde, 6-formylindazole, 6-formyl-1h-indazole, 2h-indazole-6-carbaldehyde, indazole-6-carboxaldehyde, 1h-indazole-6-cabaldehyde, pubchem23878, acmc-1bc45, 2h-indazole-6-carboxaldehyde, 1-h-indazole-6-carboxaldehyde
PubChem CID 18538368
IUPAC navn 1H-indazol-6-carbaldehyd
SMIL C1=CC2=C(C=C1C=O)NN=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1H-Indazole-6-carboxaldehyde
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 180,6 °C til 180,8 °C
Farve Brun til hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 146.15
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1H-Indazole-6-carboxaldehyde, 97%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.