Få mere at vide
1H-indazol-4-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10749068 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10749068 1 g 1g
10562898 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10749068 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 430090010
 Begrænset vare
På lager
Kemiske identifikatorer
CAS 677306-38-6
Molekylær formel C8H6N2O2
Molekylvægt (g/mol) 162.15
MDL nummer MFCD03840644
InChI nøgle KGKZHHIUOZGUNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym indazole-4-carboxylic acid, 1h-indazole-4-carboxylicacid, 4-indazolecarboxylic acid, 4-carboxy-1h-indazole, 2h-indazole-4-carboxylic acid, pubchem19651, acmc-1b3os, ksc352q1d, 1h-indazole-4-carboxylic acid, 4-1h indazole carboxylic acid
PubChem CID 21982323
IUPAC navn 1H-indazol-4-carboxylsyre
SMIL C1=CC(=C2C=NNC2=C1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1H-Indazole-4-carboxylic acid
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 209,5 °C til 211,0 °C
Farve Hvid til cremet
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 162.15
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1H-Indazole-4-carboxylic acid, 97%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.