Få mere at vide
1H-indazol-4-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15447037
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15447037 250 mg 250mg
15427037 1 g 1g
15437037 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15447037 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H34115.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 677306-38-6
Molekylær formel C8H6N2O2
Molekylvægt (g/mol) 162.148
MDL nummer MFCD03840644
InChI nøgle KGKZHHIUOZGUNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym indazole-4-carboxylic acid, 1h-indazole-4-carboxylicacid, 4-indazolecarboxylic acid, 4-carboxy-1h-indazole, 2h-indazole-4-carboxylic acid, pubchem19651, acmc-1b3os, ksc352q1d, 1h-indazole-4-carboxylic acid, 4-1h indazole carboxylic acid
PubChem CID 21982323
IUPAC navn 1H-indazole-4-carboxylic acid
SMIL C1=CC(=C2C=NNC2=C1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1H-Indazole-4-carboxylic acid
Smeltepunkt ∽280°C (decomposition)
Mængde 250 mg
Formel vægt 162.15
Procent renhed 97%