Få mere at vide
1H-Indazole-4-carboxaldehyd, 97%
Artikelnummer. 10382400 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10382400 1 g Glasflaske 1g
10220800 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10382400 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 431030010
 Begrænset vare
På lager
CAS: 669050-70-8 | C8H6N2O | 146,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 669050-70-8
Molekylær formel C8H6N2O
Molekylvægt (g/mol) 146.15
MDL nummer MFCD06738279
InChI nøgle FPJXNCKSPFGQGC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-formylindazole, 1h-indazole-4-carboxaldehyde, 4-formyl-1h-indazole, 1h-indazol-4-carboxaldehyde, pubchem22512, acmc-209nwx, 1h-indazole-4-carboxaldehyde 9ci
PubChem CID 45083569
IUPAC navn 1H-indazol-4-carbaldehyd
SMIL C1=CC(=C2C=NNC2=C1)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1H-Indazole-4-carboxaldehyde
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 166,0 °C til 167,0 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 146.15
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Product Identifier
  • 1H-Indazole-4-carboxaldehyde
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.