Få mere at vide
1H-indazol-4-boronsyre, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10533848 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10533848 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 10533848 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 430500010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
CAS: 1023595-17-6 | C7H7BN2O2 | 161,96 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1H-Indazole-4-boronic acid
CAS 1023595-17-6
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 166,0 °C til 168,0 °C
Farve Tan til hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C7H7BN2O2
MDL nummer MFCD09878901
Mængde 1 g
Synonym 1h-indazol-4-yl boronic acid, 1h-indazole-4-boronic acid, indazole-4-boronic acid, 1h-indazol-4-yl-4-boronic acid, 1h-indazol-4-boronic acid, 4-borono-1h-indazole, indazole-4-boronic acid, hcl, indazole-4-boronic acid, hydrochloride, 1h-indazole-4-boronic acid hydrochloride, boronic acid, indazol-4-yl
InChI nøgle BGZZJZIZRARGGZ-UHFFFAOYSA-N
SMIL OB(O)C1=C2C=NNC2=CC=C1
IUPAC navn 1H-indazol-4-ylboronsyre
Molekylvægt (g/mol) 161.96
PubChem CID 44118310
Formel vægt 161.96
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1H-Indazole-4-boronic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.