Få mere at vide
1H-Indazol-3-carboxylsyre, Mikromol™
Beskrivelse
1H-Indazole-3-carboxylsyre
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1H-Indazole-3-carboxylic Acid |
| CAS | 4498-67-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1H-Indazole-3-carboxylic Acid |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C8 H6 N2 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Granisetron Hydrochloride Imp. H (EP), Granisetron Imp. H (EP), 1H-Indazole-3-carboxylic Acid, Granisetron Hydrochloride Impurity H, Granisetron Impurity H |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6N2O2/c11-8(12)7-5-3-1-2-4-6(5)9-10-7/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12) |
| SMIL | OC(=O)c1n[nH]c2ccccc12 |
| IUPAC navn | 1H-indazol-3-carboxylsyre |
| Vis mere |