Få mere at vide
1H-Indazol-3-carboxylsyre, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1H-Indazole-3-carboxylic acid |
| Smeltepunkt | 266 °C til 270 °C (litteratur) |
| Farve | Brun |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 6354 |
| Formel vægt | 162.15 |
| Procent renhed | 98% |
| Fysisk form | Pulver |