Få mere at vide
1H-Indazole-3-carboxylic acid, 98%
Artikelnummer. 15481009
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15481009 5 g 5g
15491009 25 g 25g
15401019 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15481009 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64001.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4498-67-3 | C8H6N2O2 | 162.148 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4498-67-3
Molekylær formel C8H6N2O2
Molekylvægt (g/mol) 162.148
MDL nummer MFCD00211066
InChI nøgle BHXVYTQDWMQVBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym indazole-3-carboxylic acid, 3-carboxyindazole, 3-indazolecarboxylic acid, indazole-3-carboxylicacid, 1h-indazol-3-carbonic acid, 2h-indazole-3-carboxylic acid, 3-carboxy-1h-indazole, 1h-indazole-3-carbonic acid, 1-h-indazole-3-carboxylic acid, benzopyrazole-3-carboxylic acid
PubChem CID 78250
IUPAC navn 1H-indazol-3-carboxylsyre
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(=NN2)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1H-Indazole-3-carboxylic acid
Smeltepunkt 266°C to 270°C (literature)
Farve Brun
Mængde 5 g
Beilstein 6354
Formel vægt 162.15
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver