Få mere at vide
1H-Indazol-6-ylboronic acid, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10748668 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10748668 1 g 1g
10768478 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10748668 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 431020010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
CAS: 885068-10-0 | C7H7BN2O2 | 161.96 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 885068-10-0
Molekylær formel C7H7BN2O2
Molekylvægt (g/mol) 161.96
MDL nummer MFCD04972419
InChI nøgle ZKNLCHWRWRYPGG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-indazolyboronic acid, 1h-indazol-6-yl-6-boronic acid, 1h-indazole-6-boronic acid, indazole-6-boronic acid, 1h-indazol-6-yl boronic acid, 6-indazolboronic acid, boronic acid, 1h-indazol-6-yl, 1h-indazole-6-boronicacid, 6-indazoleboronicacid, zlchem 1076
PubChem CID 24728617
IUPAC navn 1H-indazol-6-ylboronsyre
SMIL OB(O)C1=CC=C2C=NNC2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1H-Indazol-6-ylboronic acid
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 180,0 °C til 184,0 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 161.96
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1H-Indazol-6-ylboronic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.