Få mere at vide
1H-indazol-4-amin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10391750
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10391750 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 10391750 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MAY00334DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1H-Indazol-4-amine
CAS 41748-71-4
Analyseprocentområde 97%
Molekylær formel C7H7N3
MDL nummer MFCD03305710
Mængde 1 g
Synonym 4-amino-1h-indazole, 4-aminoindazole, 2h-indazol-4-amine, 1h-indazole-4-ylamine, 1h-indazol-4-ylamine, 4-amino indazole, 4-amino-indazole, 1h-indazole-4-amine, pubchem20573, indazol-4-amine
InChI nøgle MDELYEBAXHZXLZ-UHFFFAOYSA-N
SMIL NC1=C2C=NNC2=CC=C1
IUPAC navn 1H-indazol-4-amin
Molekylvægt (g/mol) 133.15
PubChem CID 413085
Formel vægt 133.15