Få mere at vide
1H-Indazol-3-amin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1H-Indazol-3-amine |
| CAS | 874-05-5 |
| Molekylær formel | C7H7N3 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 1H-Indazol-3-ylamine, 3-Amino-1H-indazole, 3-Aminoindazole, 3-Indazolamine, NSC 348887, NSC 44677 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7N3/c8-7-5-3-1-2-4-6(5)9-10-7/h1-4H,(H3,8,9,10) |
| SMIL | Nc1n[nH]c2ccccc12 |
| Molekylvægt (g/mol) | 133.15 |
| Formel vægt | 133.064 |