Få mere at vide
1H-Indazol-1-ylmethanol, TRC
Artikelnummer. 30392359
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30392359 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30392359 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI628190100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1H-Indazol-1-ylmethanol
CAS 1006-29-7
Molekylær formel C8H8N2O
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C8H8N2O/c11-6-10-8-4-2-1-3-7(8)5-9-10/h1-5,11H,6H2
SMIL OCn1ncc2ccccc12
IUPAC navn Indazol-1-ylmethanol
Molekylvægt (g/mol) 148.16
Formel vægt 148.0637