Få mere at vide
1H-Imidazole-4-carbonitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1H-Imidazole-4-carbonitrile |
| CAS | 57090-88-7 |
| Molekylær formel | C4H3N3 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 4-Cyano-1H-imidazole, 4-Cyanoimidazole, 4-Imidazolecarbonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C4H3N3/c5-1-4-2-6-3-7-4/h2-3H,(H,6,7) |
| SMIL | N#CC1=CN=CN1 |
| IUPAC navn | 1H-imidazole-5-carbonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 93.09 |
| Formel vægt | 93.0327 |