Få mere at vide
1H-imidazol-4-carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10316654
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10316654 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
10556884 25 g Ravfarvet glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10316654 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC08804DE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-09-2026
Add to basket
Chemical Identifiers
CAS 3034-50-2
Molekylær formel C4H4N2O
Molekylvægt (g/mol) 96.089
MDL nummer MFCD00173726
InChI nøgle ZQEXIXXJFSQPNA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1h-imidazole-4-carbaldehyde, imidazole-4-carbaldehyde, 1h-imidazole-4-carboxaldehyde, imidazole-4-carboxaldehyde, 4-imidazolecarboxaldehyde, 4-formylimidazole, 4 5-imidazolecarboxaldehyde, 3h-imidazole-4-carbaldehyde, 4-formyl-1h-imidazole, imidazole-5-carbaldehyde
PubChem CID 76428
IUPAC navn 1H-imidazol-5-carbaldehyd
SMIL C1=C(NC=N1)C=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale 1H-imidazole-4-carbaldehyde
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 96.09
Procent renhed 97%