Få mere at vide
1H-imidazol-2-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10228262
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10228262 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10081134 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10228262 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC08901DA
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 16042-25-4
Molekylær formel C4H4N2O2
Molekylvægt (g/mol) 112.088
InChI nøgle KYWMCFOWDYFYLV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-imidazolecarboxylic acid, imidazole-2-carboxylic acid, unii-o9g6515vc1, 1h-imidazolecarboxylic acid, 2-imidazolecarboxylicacid, 2-imidazocarboxylic acid, 1h-imidazole-2-carboxylicacid, imidazolecarboxylic, acmc-1avrt, 2-carboxy-1h-imidazole
PubChem CID 574321
IUPAC navn 1H-imidazol-2-carboxylsyre
SMIL C1=CN=C(N1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1H-Imidazole-2-carboxylic acid
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 112.09
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1H-Imidazole-2-carboxylic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Imidazole-2-carboxylic acid