Få mere at vide
1H-Imidazol-2-carboxaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30408766
Skift visning
Mængde:
2.5 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30408766 25 g -
30393529 5 g -
30395978 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30408766 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI35021525G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10111-08-7
Molekylær formel C4H4N2O
Molekylvægt (g/mol) 96.09
Synonym Imidazole-2-carboxaldehyde, 1H-Imidazole-2-carbaldehyde, 2-Formylimidazole, 2-Imidazolecarbaldehyde, 2-Imidazolylformaldehyde
IUPAC navn 1H-imidazol-2-carbaldehyd
SMIL O=Cc1ncc[nH]1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1H-Imidazole-2-carboxaldehyde
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C4H4N2O/c7-3-4-5-1-2-6-4/h1-3H,(H,5,6)
Formel vægt 96.0324