Få mere at vide
1H-Imidazole-2-carboxaldehyde, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1H-Imidazole-2-carboxaldehyde |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H4N2O/c7-3-4-5-1-2-6-4/h1-3H,(H,5,6) |
| Formel vægt | 96.0324 |