Få mere at vide
1H-Benzotriazole, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15881781
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15881781 500 g
15836750 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15881781 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8223150500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 95-14-7
Grad Research
Molekylvægt (g/mol) 119.12
Tekniske data
Smeltepunkt 99°C
Tæthed 1.36 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 350°C/1013 hPa
MDL nummer MFCD00005699
Mængde 500 g
Synonym 1H-Benzotriazole, 1H-Benzotriazole