Få mere at vide
1H-Benzotriazol, 99%
Artikelnummer. 10145823 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10145823 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
10429670 100 g Plastflaske 100g
10235620 500 g Plastflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10145823 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 183880025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
CAS: 95-14-7 | C6H5N3 | 119,13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 95-14-7
Molekylær formel C6H5N3
Molekylvægt (g/mol) 119.13
MDL nummer MFCD00005699
InChI nøgle QRUDEWIWKLJBPS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1h-benzotriazole, benzotriazole, 1,2,3-benzotriazole, 1h-benzo d 1,2,3 triazole, azimidobenzene, 1h-1,2,3-benzotriazole, aziminobenzene, benztriazole, benzene azimide, benzisotriazole
PubChem CID 7220
ChEBI CHEBI:75331
IUPAC navn 2H-benzotriazol
SMIL C1=CC2=NNN=C2C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1H-Benzotriazole
Navn note 98%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 94,0 °C til 99,0 °C
Farve Beige-gul til hvid
Kogepunkt 204,0 °C (15,0 mmHg)
Flammepunkt 170 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Plastflaske
Mængde 2.5 kg
Beilstein 26, 38
Fieser 16,21
Merck Index 15, 1111
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 25 g/L i vand (20 °C). Andre opløseligheder: opløselige i alkohol, benzen, toluen, chloroform og DMF, opløselige i ethanol, methanol og ethylenglycol
Formel vægt 119.13
Procent renhed 99%
Fysisk form Powder, Granules, Crystals, Needles or Flakes
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1H-Benzotriazole
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P391-Udslip opsamles.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1H-Benzotriazole