Få mere at vide
1H-Benzotriazol, 99%
Artikelnummer. 11488406
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11488406 1000 g 1000g
11498406 50 g 50g
11408416 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11488406 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15423.0B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1798.53 DKK
    1618.65 DKK / 1000g
    Spare 179.88 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 95-14-7 | C6H5N3 | 119,127 g/mol
1H-benzotriazol er et antikorrosivt middel, som er nyttigt i flyafisning og frostvæsker. Det bruges også i opvaskemidler. Yderligere bruges det som en fastholdelsesmiddel i fotografiske emulsioner og også nyttigt som et reagens til bestemmelse af sølv i analytisk kemi. Det fungerer også som en korrosionsinhibitor i atmosfæren og under vandet. Yderligere anvendes det i syntesen af aminer fra glyoxal.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1H-benzotriazol er et antikorrosivt middel, som er nyttigt til afisning af fly og frostvæsker. Det bruges også i opvaskemidler. Yderligere bruges det som en fastholdelsesmiddel i fotografiske emulsioner og også nyttigt som et reagens til bestemmelse af sølv i analytisk kemi. Det fungerer også som en korrosionsinhibitor i atmosfæren og under vandet. Yderligere anvendes det i syntesen af aminer fra glyoxal.
Opløselighed
Opløseligt i vand, benzen, toluen, chloroform, ethanol og N,N-dimethylformamid.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og tungmetaller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 95-14-7
Molekylær formel C6H5N3
Molekylvægt (g/mol) 119.127
MDL nummer MFCD00005699
InChI nøgle QRUDEWIWKLJBPS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1h-benzotriazole, benzotriazole, 1,2,3-benzotriazole, 1h-benzo d 1,2,3 triazole, azimidobenzene, 1h-1,2,3-benzotriazole, aziminobenzene, benztriazole, benzene azimide, benzisotriazole
PubChem CID 7220
ChEBI CHEBI:75331
IUPAC navn 2H-benzotriazol
SMIL C1=CC2=NNN=C2C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1H-Benzotriazole
Smeltepunkt 96 °C til 99 °C
Tæthed 1.36
pH 6.0 til 7.0
Kogepunkt 204 °C (15 mmHg)
Flammepunkt 212 °C (413 °F)
Analyseprocentområde 99%
Lugt Lugtfri
Mængde 1000 g
Beilstein 112133
Merck Index 14,1108
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand, benzen, toluen, kloroform, ethanol og N,N-dimethylformamid.
Formel vægt 119.13
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1H-Benzotriazole
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P391-Udslip opsamles.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzotriazole