Få mere at vide
1H-Benzotriazol, 99%
Beskrivelse
1H-benzotriazol er et antikorrosivt middel, som er nyttigt i flyafisning og frostvæsker. Det bruges også i opvaskemidler. Yderligere bruges det som en fastholdelsesmiddel i fotografiske emulsioner og også nyttigt som et reagens til bestemmelse af sølv i analytisk kemi. Det fungerer også som en korrosionsinhibitor i atmosfæren og under vandet. Yderligere anvendes det i syntesen af aminer fra glyoxal.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
1H-benzotriazol er et antikorrosivt middel, som er nyttigt til afisning af fly og frostvæsker. Det bruges også i opvaskemidler. Yderligere bruges det som en fastholdelsesmiddel i fotografiske emulsioner og også nyttigt som et reagens til bestemmelse af sølv i analytisk kemi. Det fungerer også som en korrosionsinhibitor i atmosfæren og under vandet. Yderligere anvendes det i syntesen af aminer fra glyoxal.
Opløselighed
Opløseligt i vand, benzen, toluen, chloroform, ethanol og N,N-dimethylformamid.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og tungmetaller.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1H-Benzotriazole |
| Smeltepunkt | 96 °C til 99 °C |
| Tæthed | 1.36 |
| pH | 6.0 til 7.0 |
| Kogepunkt | 204 °C (15 mmHg) |
| Flammepunkt | 212 °C (413 °F) |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Lugt | Lugtfri |
| Mængde | 250 g |
| Beilstein | 112133 |
| Vis mere |