Få mere at vide
1H-Benzotriazol, ≥99,0%, Solstice
Artikelnummer. 15681190
Skift visning
Mængde:
100 g
Emballage:
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15681190 100 g Poly flaske 100g
1 options
Artikelnummer. 15681190 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 12798100G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    867.00 DKK
    799.73 DKK / 100g
    Spare 67.27 DKK
    7% Slukket
 Begrænset vare
På lager
for amperometrisk det. af Cu,≥ 99,0 %
  • Ledende i branchen i over 65 år
  • Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1H-Benzotriazole
CAS 95-14-7
Smeltepunkt 95 °C til 99 °C
Farve Beige
pH 6,0 til 7,0 (ved 100g/L 20 °C)
Flammepunkt 170 °C (338 °F)
Antændelsesrest ≤0.1%
Emballage Poly flaske
Molekylær formel C6H5N3
MDL nummer MFCD00005699
Mængde 100 g
FN nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 112133
Synonym 1h-benzotriazole, benzotriazole, 1,2,3-benzotriazole, 1h-benzo d 1,2,3 triazole, azimidobenzene, 1h-1,2,3-benzotriazole, aziminobenzene, benztriazole, benzene azimide, benzisotriazole
InChI nøgle QRUDEWIWKLJBPS-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC2=NNN=C2C=C1
IUPAC navn 2H-benzotriazol
Molekylvægt (g/mol) 119.127
PubChem CID 7220
ChEBI CHEBI:75331
Formel vægt 119,12 g/mol
Procent renhed ≥99.0%
Fysisk form Fast stof