missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1H-Benzotriazole-1-carboxamidine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1H-Benzotriazole-1-carboxamidine Hydrochloride |
| CAS | 19503-22-1 |
| Molekylær formel | C7H8ClN5 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 1H-Benzotriazole-1-carboxamidine Monohydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7N5.ClH/c8-7(9)12-6-4-2-1-3-5(6)10-11-12;/h1-4H,(H3,8,9);1H |
| SMIL | NC(N1C2=CC=CC=C2N=N1)=N.Cl |
| IUPAC navn | 1H-benzo[d][1,2,3]triazole-1-carboximidamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 197.62 |
| Formel vægt | 197.05 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?