Få mere at vide
1H-Benzotriazol-1-yloxytris(dimethylamino)phosphonium hexafluorophosphate, 98%
Artikelnummer. 11453187
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 11453187
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A16140.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 56602-33-6 | C12H22F6N6OP2 | 442.287 g/mol
1H-Benzotriazol-1-yloxytris(dimethylamino)phosphoniumhexafluorphosphat anvendes som reagens til peptidkobling, lactonisering, selektiv esterificering, amidering af alfa-aminosyrer uden racemisering og syntese af magnolamid til antioxidativ aktivitet og katalysator for 9-amideboxamidcaridoboxamid. Det bruges også som en forløber for syntesen af phenylestere af aminosyrer. Det fungerer som en erstatning for (Benzotriazol-1-yloxy)tris(dimethylamino)phosphoniumhexafluorphosphat (BOP) reagens.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1H-Benzotriazol-1-yloxytris(dimethylamino)phosphoniumhexafluorphosphat bruges som reagens til peptidkobling, lactonisering, selektiv esterificering, amidering af alfa-aminosyrer uden racemisering og syntese af magnolamid til antioxidativ aktivitet og katalysator for 9-acridinderivat. Det bruges også som en forløber for syntesen af phenylestere af aminosyrer. Det fungerer som en erstatning for (Benzotriazol-1-yloxy)tris(dimethylamino)phosphoniumhexafluorphosphat (BOP) reagens.
Opløselighed
Opløselig i methanol, acetone og dichlormethan. Uopløseligt i vand.
Noter
Fugt- og lysfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler. Opbevares på et køligt sted. Hold beholderen tæt lukket.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56602-33-6
Molekylær formel C12H22F6N6OP2
Molekylvægt (g/mol) 442.287
MDL nummer MFCD00011948
InChI nøgle MGEVGECQZUIPSV-UHFFFAOYSA-N
Synonym bop reagent, 1h-benzo d 1,2,3 triazol-1-yl oxy tris dimethylamino phosphonium hexafluorophosphate v, castro's reagent, bop-reagent, benzotriazol-1-yloxytris dimethylamino-phosphonium hexafluorophosphate, ccris 2602, castros reagent, tri dimethylamino benzotriazol-1-yloxyphosphonium hexafluorophosphate, benzotriazol-1-yloxy tris dimethylamino phosphonium hexafluorophosphate, 1h-benzotriazol-1-yloxytris dimethylamino phosphonium hexafluorophosphate
PubChem CID 151348
IUPAC navn benzotriazol-1-yloxy-tris(dimethylamino)phosphanium;hexafluorphosphat
SMIL CN(C)[P+](N(C)C)(N(C)C)ON1C2=CC=CC=C2N=N1.F[P-](F)(F)(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1H-Benzotriazol-1-yloxytris(dimethylamino)phosphonium hexafluorophosphate
Smeltepunkt ∼138°C (decomposition)
Mængde 5 g
FN nummer UN1325
Beilstein 4287025
Følsomhed Light and moisture sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in methanol,acetone and dichloromethane. Insoluble in water.
Formel vægt 442.29
Procent renhed 98%