Få mere at vide
1H-benzotriazol-1-yloxytris(dimethylamino)fosfoniumhexafluorfosfat, 98 %
Beskrivelse
1H-Benzotriazol-1-yloxytris(dimethylamino)phosphoniumhexafluorphosphat anvendes som reagens til peptidkobling, lactonisering, selektiv esterificering, amidering af alfa-aminosyrer uden racemisering og syntese af magnolamid til antioxidativ aktivitet og katalysator for 9-amideboxamidcaridoboxamid. Det bruges også som en forløber for syntesen af phenylestere af aminosyrer. Det fungerer som en erstatning for (Benzotriazol-1-yloxy)tris(dimethylamino)phosphoniumhexafluorphosphat (BOP) reagens.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
1H-Benzotriazol-1-yloxytris(dimethylamino)phosphoniumhexafluorphosphat bruges som reagens til peptidkobling, lactonisering, selektiv esterificering, amidering af alfa-aminosyrer uden racemisering og syntese af magnolamid til antioxidativ aktivitet og katalysator for 9-acridinderivat. Det bruges også som en forløber for syntesen af phenylestere af aminosyrer. Det fungerer som en erstatning for (Benzotriazol-1-yloxy)tris(dimethylamino)phosphoniumhexafluorphosphat (BOP) reagens.
Opløselighed
Opløselig i methanol, acetone og dichlormethan. Uopløseligt i vand.
Noter
Fugt- og lysfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler. Opbevares på et køligt sted. Hold beholderen tæt lukket.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1H-Benzotriazol-1-yloxytris(dimethylamino)phosphonium hexafluorophosphate |
| Smeltepunkt | ∼138°C (decomposition) |
| Mængde | 1 g |
| FN nummer | UN1325 |
| Beilstein | 4287025 |
| Formel vægt | 442.29 |
| Procent renhed | 98% |