Få mere at vide
1H-benzotriazol-1-yloxytri(1-pyrrolidinyl)fosfoniumhexafluorfosfat, 98%
Artikelnummer. 11460788
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11460788 25 g 25g
11450788 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11460788 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25251.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
CAS: 128625-52-5 | C18H28F6N6OP2 | 520,401 g/mol
1H-benzotriazol-1-yloxytri(1-pyrrolidinyl)phosphoniumhexafluorphosphat er et peptidkoblingsreagens, der anvendes i fastfase-peptidsyntese. Det bruges også som en erstatning for (benzotriazol-1-yloxy)tris(dimethylamino)phosphoniumhexafluorphosphat (BOP)-reagenset.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1H-benzotriazol-1-yloxytri(1-pyrrolidinyl)phosphoniumhexafluorphosphat er et peptidkoblingsreagens, der anvendes i fastfase-peptidsyntese. Det bruges også som en erstatning for (benzotriazol-1-yloxy)tris(dimethylamino)phosphoniumhexafluorphosphat (BOP)-reagenset.
Opløselighed
Opløselig i chloroform.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med oxidationsmidler og vand.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 128625-52-5
Molekylær formel C18H28F6N6OP2
Molekylvægt (g/mol) 520.401
MDL nummer MFCD00077411
InChI nøgle VIAFLMPQBHAMLI-UHFFFAOYSA-N
Synonym pybop, 1h-benzo d 1,2,3 triazol-1-yl oxy tri pyrrolidin-1-yl phosphonium hexafluorophosphate v, benzotriazol-1-yloxy tripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate, benzotriazole-1-yl-oxytripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate, benzotriazol-1-yl-oxytripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate, 1h-benzotriazol-1-yloxytripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate, benzotriazol-1-yloxytris pyrrolidino phosphonium hexafluorophosphate, benzotriazole-1-yl-oxy-tris-pyrrolidino-phosphonium hexafluorophosphate, benzotriazol-1-yl-oxy-tripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate, benzotriazol-1-yl-oxytripyrrolidinphosphonium hexafluorophosphate
PubChem CID 2724699
IUPAC navn benzotriazol-1-yloxy(tripyrrolidin-1-yl)phosphanium;hexafluorphosphat
SMIL C1CCN(C1)[P+](N2CCCC2)(N3CCCC3)ON4C5=CC=CC=C5N=N4.F[P-](F)(F)(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1H-Benzotriazol-1-yloxytri(1-pyrrolidinyl)phosphonium hexafluorophosphate
Smeltepunkt ∼155 °C (dekomponering)
Mængde 25 g
Beilstein 3584612
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Opløselig i kloroform.
Formel vægt 520.4
Procent renhed 98%