Få mere at vide
1H-benzotriazol-1-yloxytri(1-pyrrolidinyl)fosfoniumhexafluorfosfat, 98%
Beskrivelse
1H-benzotriazol-1-yloxytri(1-pyrrolidinyl)phosphoniumhexafluorphosphat er et peptidkoblingsreagens, der anvendes i fastfase-peptidsyntese. Det bruges også som en erstatning for (benzotriazol-1-yloxy)tris(dimethylamino)phosphoniumhexafluorphosphat (BOP)-reagenset.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
1H-benzotriazol-1-yloxytri(1-pyrrolidinyl)phosphoniumhexafluorphosphat er et peptidkoblingsreagens, der anvendes i fastfase-peptidsyntese. Det bruges også som en erstatning for (benzotriazol-1-yloxy)tris(dimethylamino)phosphoniumhexafluorphosphat (BOP)-reagenset.
Opløselighed
Opløselig i chloroform.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med oxidationsmidler og vand.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1H-Benzotriazol-1-yloxytri(1-pyrrolidinyl)phosphonium hexafluorophosphate |
| Smeltepunkt | ∼155°C (decomposition) |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 3584612 |
| Følsomhed | Moisture sensitive |
| Opløselighedsinformation | Soluble in chloroform. |
| Formel vægt | 520.4 |
| Procent renhed | 98% |