Få mere at vide
1H-Benzimidazol-5-carboxylsyre, TRC
Artikelnummer. 30345174
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30345174 10 g
1 options
Artikelnummer. 30345174 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB19702010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1H-Benzimidazole-5-carboxylic Acid
CAS 15788-16-6
Molekylær formel C8H6N2O2
Mængde 10 g
Synonym 1H-Benzimidazole-6-carboxylic Acid, 5-Benzimidazolecarboxylic Acid, 3H-Benzimidazole-5-carboxylic Acid, 3H-Benzo[d]imidazole-5-carboxylic Acid, 5-Carboxybenzimidazole, Benzimidazole-6-carboxylic Acid
InChI formel InChI=1S/C8H6N2O2/c11-8(12)5-1-2-6-7(3-5)10-4-9-6/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12)
SMIL OC(=O)c1ccc2[nH]cnc2c1
IUPAC navn 1H-benzimidazol-5-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 162.15
Formel vægt 162.0429