Få mere at vide
1H-benzimidazol-5-boronsyre pinacol ester, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10755462 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10755462 1 g Glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10755462 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 430540010
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
CAS: 1007206-54-3 | C13H17BN2O2 | 244,10 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 1H-Benzimidazole-5-boronic acid pinacol ester
CAS 1007206-54-3
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 204,2 °C til 208,5 °C
Farve Lilla til hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C13H17BN2O2
MDL nummer MFCD11054041
Mængde 1 g
Synonym 1h-benzimidazole-5-boronic acid pinacol ester, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-benzo d imidazole, 1h-benzimidazole-5-boronic acid, pinacol ester, 6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-benzimidazole, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-benzimidazole, 6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-benzo d imidazole, 1h-benzo d imidazole-5-boronic acid pinacol ester, 5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-1,3-benzodiazole, 1h-benzimidazole, 6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-1,3-benzodiazole
InChI nøgle HCWNKNYTHLBIHX-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C2N=CNC2=C1
IUPAC navn 6-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-benzimidazol
Molekylvægt (g/mol) 244.10
PubChem CID 46738006
Formel vægt 244.1
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 1H-Benzimidazole-5-boronic acid pinacol ester, 97%
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Precautionary Statement
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.