Få mere at vide
1H-Benzimidazole-4-carboxylic acid, 97%
Artikelnummer. 10678619 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10678619 1 g Glasflaske 1g
10247697 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10678619 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 429510010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 46006-36-4 | C8H6N2O2 | 162.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 46006-36-4
Molekylær formel C8H6N2O2
Molekylvægt (g/mol) 162.15
MDL nummer MFCD01823426
InChI nøgle VVQNAFBGAWCMLU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1h-benzoimidazole-4-carboxylic acid, 1h-benzimidazole-7-carboxylic acid, benzimidazole-4-carboxylic acid, 1h-benzo d imidazole-4-carboxylic acid, 1h-1,3-benzodiazole-4-carboxylic acid, 1h-benzo d imidazole-7-carboxylic acid, 3h-1,3-benzodiazole-4-carboxylic acid, 1h-benzimidazole-4-carboxylicacid, acmc-1aqhf, 4-carboxy-1h-benzimidazole
PubChem CID 2771758
SMIL OC(=O)C1=C2N=CNC2=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1H-Benzimidazole-4-carboxylic acid
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
IUPAC navn 1H-1,3-benzodiazol-4-carboxylsyre
Formel vægt 162.15
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1H-Benzimidazole-4-carboxylic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.