Få mere at vide
1H-Benzimidazole-2-thiol, Mikromol™
Artikelnummer. 30052328
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30052328 25 mg
18091310 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30052328 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0474.050025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
1H-Benzimidazole-2-thiol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1H-Benzimidazole-2-thiol
CAS 583-39-1
Analyt- eller komponentnavne 1H-Benzimidazole-2-thiol
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C7 H6 N2 S
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Lansoprazole Imp. E (EP), Rabeprazole Sodium Imp. F (EP), Rabeprazole Imp. F (EP), Rabeprazole USP Related Compound C, Rabeprazole USP RC C, 1,3-Dihydro-2H-benzimidazole-2-thione, 2-Benzimidazolethiol (8CI), 2-Benzimidazolinethione (6CI,7CI), 1,3-Dihydro-2H-benzoimidazole-2-thione, 1H-Benzimidazole-2-thiol, 1H-Benzo[d]imidazole-2(3H)-thione, 1H-Benzo[d]imidazole-2-thiol, 2,3-Dihydro-1H-benzimidazole-2-thione, 2-Benzimidazolethione, 2-Mercapto-1H-benzimidazole, 2-Mercaptobenzimidazole, 2-Sulfhydrylbenzimidazole, 2-Thiobenzimidazole, AO-MB, ASM MB, Antage MB, Antigene MB, Antioxidant MB, Antioxidant MB/K, Benzimidazolin-2-thione, Curekind MBI/B, G 580, MB, MB/K, MBI 80, NSC 186246, NSC 21414, Nocrac MB, Nonflex MB, Permanax 21, Rhenogran MBI 80, Sandant MB, Sumilizer MB, Vulkanox MB, Vulkanox MBI, Vulkanox MG, o-Phenylenethiourea, Rabeprazole Related Compound C, Lansoprazole Impurity E, Rabeprazole Sodium Impurity F, Rabeprazole Impurity F
InChI formel InChI=1S/C7H6N2S/c10-7-8-5-3-1-2-4-6(5)9-7/h1-4H,(H2,8,9,10)
SMIL Sc1nc2ccccc2[nH]1
IUPAC navn 1H-benzimidazol-2-thiol
Molekylvægt (g/mol) 150.2
Mængde 25 mg
Formel vægt 150,0252 g/mol