Få mere at vide
1H-benzimidazol-2-carboxylsyrehydrat, 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10230545
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10230545 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
10187472 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10096202 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10230545 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC09051DE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 849776-47-2
Molekylær formel C8H8N2O3
Molekylvægt (g/mol) 180.163
InChI nøgle YQHUUYLPOCNBKD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1h-benzo d imidazole-2-carboxylic acid hydrate, 1h-benzimidazole-2-carboxylic acid hydrate, 1h-benzimidazole-2-carboxylic acid monohydrate, benzimidazole-2-carboxylic acid monohydrate, 1h-1,3-benzodiazole-2-carboxylic acid hydrate, 1h-benzimidazole-2-carboxylicacid, hydrate 1:1, c8h6n2o2.h2o, 2-carboxy-1h-benzimidazole hydrate, 1h-benzimidazole-2-carboxylic acid-water 1/1
PubChem CID 18525703
IUPAC navn 1H-benzimidazol-2-carboxylsyre;hydrat
SMIL C1=CC=C2C(=C1)NC(=N2)C(=O)O.O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1H-Benzimidazole-2-carboxylic acid hydrate
Analyseprocentområde 90%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 180.17
Procent renhed 90%