Få mere at vide
1H-benzimidazol-2-carboxylsyrehydrat, 90 %, Thermo Scientific™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1H-Benzimidazole-2-carboxylic acid hydrate |
| Analyseprocentområde | 90% |
| Emballage | Ravfarvet glasflaske |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 180.17 |
| Procent renhed | 90% |