Få mere at vide
1H,4H,6H,7H-Pyrano[4,3-c]pyrazol-3-ylmethanamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1H,4H,6H,7H-Pyrano[4,3-c]pyrazol-3-ylmethanamine |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H11N3O/c8-3-7-5-4-11-2-1-6(5)9-10-7/h1-4,8H2,(H,9,10) |
| Formel vægt | 153.0902 |