missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1H,1H-Perfluorohexan-1-ol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1H,1H-Perfluorohexanol |
| CAS | 423-46-1 |
| Renhedsgrad noter | GC |
| Molekylær formel | C6 H3 F11 O |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-Undecafluoro-1-hexanol, 1,1-Dihydroperfluorohexanol, 1H,1H-Perfluoro-1-hexanol |
| InChI formel | InChI=1S/C6H3F11O/c7-2(8,1-18)3(9,10)4(11,12)5(13,14)6(15,16)17/h18H,1H2 |
| SMIL | OCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-undecafluorohexan-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 300.07 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?