Få mere at vide
1H,1H-Perfluoroheptylamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1H,1H-Perfluoroheptylamine |
| CAS | 423-49-4 |
| Molekylær formel | C7 H4 F13 N |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4F13N/c8-2(9,1-21)3(10,11)4(12,13)5(14,15)6(16,17)7(18,19)20/h1,21H2 |
| SMIL | NCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-tridecafluoroheptan-1-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 349.093 |
| Formel vægt | 349.014 |