Få mere at vide
1H,1H-Perfluoroheptylamine, TRC
Artikelnummer. 30428355
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30428355 5 g
1 options
Artikelnummer. 30428355 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP9994835G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1H,1H-Perfluoroheptylamine
CAS 423-49-4
Molekylær formel C7 H4 F13 N
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C7H4F13N/c8-2(9,1-21)3(10,11)4(12,13)5(14,15)6(16,17)7(18,19)20/h1,21H2
SMIL NCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
IUPAC navn 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-tridecafluoroheptan-1-amine
Molekylvægt (g/mol) 349.093
Formel vægt 349.014