Få mere at vide
1H, 1H-Perfluor-1-dodecanol, tech. 90%
Artikelnummer. 11329265
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11329265 5 g 5g
11339265 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11329265 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L16590.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 423-65-4 | C12H3F23O | 600,12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 423-65-4
Molekylær formel C12H3F23O
Molekylvægt (g/mol) 600.12
MDL nummer MFCD00153235
InChI nøgle SHTZQFTXUMCALC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1h,1h-perfluoro-1-dodecanol, 1h,1h-perfluorododecan-1-ol, 1h,1h-perfluorododecanol, tricosafluoroundecylmethanol, 1h,1h-tricosafluoro-1-dodecanol, 1h,1h-perfluoro-1-lauryl alcohol
PubChem CID 2760321
IUPAC navn 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-tricosafluordodecan-1-ol
SMIL OCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1H,1H-Perfluoro-1-dodecanol
Smeltepunkt ∼110°C
Kogepunkt 224°C (740 mmHg)
Mængde 5 g
Beilstein 1810966
Formel vægt 600.12
Procent renhed 90%
Grad Teknisk