Få mere at vide
1H, 1H-Perfluor-1-decanol, TRC
Artikelnummer. 30425048
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30425048 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30425048 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP270618100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1H,1H-Perfluoro-1-decanol
CAS 307-37-9
Molekylær formel C10H3OF19
Mængde 100 mg
Synonym 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Nonadecafluorodecan-1-ol, PCR 171132, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Nonadecafluoro-1-decanol
InChI formel InChI=1S/C10H3F19O/c11-2(12,1-30)3(13,14)4(15,16)5(17,18)6(19,20)7(21,22)8(23,24)9(25,26)10(27,28)29/h30H,1H2
SMIL C(C(C(C(C(C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)O
IUPAC navn 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-nonadecafluorodecan-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 500.1
Formel vægt 499.9881