Få mere at vide
1H,1H-perfluor-1-dekanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11319245
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11319245 5 g 5g
11329245 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11319245 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L16580.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 307-37-9 | C10H3F19O | 500.103 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 307-37-9
Molekylær formel C10H3F19O
Molekylvægt (g/mol) 500.103
MDL nummer MFCD00153234
InChI nøgle NIRPXSQCRWXHNZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1h,1h-perfluoro-1-decanol, 1h,1h-nonadecafluoro-1-decanol, 1h,1h-perfluorodecan-1-ol, nonadecafluorononyl methanol, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-nonadecakis fluoranyl decan-1-ol
PubChem CID 2733275
IUPAC navn 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-nonadecafluordecan-1-ol
SMIL C(C(C(C(C(C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1H,1H-Perfluoro-1-decanol
Smeltepunkt 83°C to 90°C
Kogepunkt 95°C (20 mmHg)
Lineær formel CF3(CF2)8CH2OH
Mængde 5 g
Beilstein 1810012
Formel vægt 500.1
Procent renhed 98%