Få mere at vide
1H,1H,8H-Perfluoro-1-octanol, TRC
Artikelnummer. 30180396
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30180396 500 mg
30180206 100 mg
30179828 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30180396 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP999368500MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10331-08-5
Molekylær formel C8 H4 F14 O
Molekylvægt (g/mol) 382.09
Synonym 1H,1H,8H-Perfluorooctanol, 1-Octanol, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-tetradecafluoro- (7CI, 8CI, 9CI, ACI), 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-Tetradecafluoro-1-octanol (ACI)
IUPAC navn 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-tetradecafluorooctan-1-ol
SMIL OCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1H,1H,8H-Perfluoro-1-octanol
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C8H4F14O/c9-2(10)4(13,14)6(17,18)8(21,22)7(19,20)5(15,16)3(11,12)1-23/h2,23H,1H2
Formel vægt 382.0039