Få mere at vide
1H,1H,7H-Dodecafluoro-1-heptanol, 97%
Artikelnummer. 11420681
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11420681 25 g 25g
11430681 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11420681 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20144.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 335-99-9 | C7H4F12O | 332.089 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 335-99-9
Molekylær formel C7H4F12O
Molekylvægt (g/mol) 332.089
MDL nummer MFCD00039630
InChI nøgle BYKNGMLDSIEFFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1h,1h,7h-dodecafluoro-1-heptanol, 1,1,7-trihydroperfluoroheptanol, 1h,1h,7h-dodecafluoroheptanol, 1-heptanol, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-dodecafluoro, unii-lpx5k7ec3w, 1,1,7-trihydrododecafluoroheptanol, 1,1,7-trihydroperfluoroheptyl alcohol, 1-heptanol, 1h,1h,7h-dodecafluoro, 1,1,7-trihydrododecafluoroheptan-1-ol, 1h,1h,7h-dodecafluoro-1-hydroxyheptane
PubChem CID 67639
IUPAC navn 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-dodecafluorheptan-1-ol
SMIL C(C(C(C(C(C(C(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1H,1H,7H-Dodecafluoro-1-heptanol
Smeltepunkt -20°C
Tæthed 1.762
Kogepunkt 169°C to 170°C
Flammepunkt None
Brydningsindeks 1.318
Mængde 25 g
Beilstein 1800110
Formel vægt 332.09
Procent renhed 97%